Documenti
SAB2109071
Sigma-Aldrich
Anti-C9orf46 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
AD025, C9orf46, FLJ14688, FLJ39176, MDS030
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
17 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, guinea pig, bovine, canine, mouse, horse, rabbit, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLGRKT(55848)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the middle region of human C9orf46
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: GTLLERMKGEAEDILETEKSKLQLPRGMITFESIEKARKEQSRFFIDK
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide