SAB2109030
Anti-IAPP (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
AMYLIN, DAP, IAP
Scegli un formato
CHF 379.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 379.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
4 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
canine, rabbit, bovine, horse, human
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IAPP(57396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)