SAB4200493
Anti-IAPP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Amylin, Anti-DAP, Anti-Diabetes-associated peptide, Anti-IAP, Anti-Islet amyloid polypeptide
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
independent ( Antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded human pancreas.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using rat insulinoma RIN-5F cells.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Iapp(15874)
rat ... Iapp(24476)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?