Documenti fondamentali
SAB2108790
Sigma-Aldrich
Anti-BLOC1S1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Scegli un formato
100 μL
CHF 379.00
CHF 379.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 379.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 379.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
16 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
horse, canine, guinea pig, bovine, rabbit, mouse, human, rat
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BLOC1S1(57396)
Descrizione generale
BLOC1S1 is a component of the ubiquitously expressed BLOC1 multisubunit protein complex. BLOC1 is required for normal biogenesis of specialized organelles of the endosomal-lysosomal system, such as melanosomes and platelet dense granules.
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N-terminal region of Human BLOC1S1
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: SPQPDVTMLSRLLKEHQAKQNERKELQEKRRREAITAATCLTEALVDHLN
Stato fisico
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)