SAB2108511
Anti-GPC3
IgG fraction of antiserum
Sinonimo/i:
Anti- DGSX, Anti- MXR7, Anti- SDYS, Anti- SGBS, Anti-SGB
Scegli un formato
CHF 354.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 354.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
64 kDa
Reattività contro le specie
mouse, horse, dog, rabbit, bovine, guinea pig, rat, human
Concentrazione
0.5-1 mg/mL
tecniche
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numero d’accesso
NM_004484
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPC3(2719)
Immunogeno
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)