SAB2104343
Anti-WNT3A, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MGC119418, Anti-MGC119419, Anti-MGC119420
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
39 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNT3A(89780)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3