SAB2102111
Anti-SEPT11 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-Septin 11
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il08 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse, rabbit, bovine, guinea pig, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SEPT11(55752)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)