SAB1412822
Monoclonal Anti-LSM4 antibody produced in mouse
clone 8A10, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-YER112W
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8A10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 33.77 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LSM4(25804)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MLPLSLLKTAQNHPMLVELKNGETYNGHLVSCDNWMNINLREVICTSRDGDKFWRMPECYIRGSTIKYLRIPD
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1