SAB1412648
ANTI-STAU1 antibody produced in mouse
clone 4D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ25010, STAU, STAU1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.19 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STAU1(6780)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
PHGPLTRPSEQLDYLSRVQGFQVEYKDFPKNNKNEFVSLINCSSQPPLISHGIGKDVESCHDMAALNILKLLSELDQQSTEMPRTGNGPMSVCGRC
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)