SAB1412336
ANTI-BRAF antibody produced in mouse
clone 1H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
B-RAF1, BRAF, BRAF1, FLJ95109, MGC126806
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H7, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 35.97 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BRAF(673)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
FQNPTDVARSNPKSPQKPIVRVFLPNKQRTVVPARCGVTVRDSLKKALMMRGLIPECCAVYRIQDGEKKPIGWDTDISWLTGEELHVEVLENVP