SAB1412145
ANTI-GUCY2D antibody produced in mouse
clone 6E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CORD5, CORD6, CYGD, GUC1A4, GUCY2D
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6E9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.73 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GUCY2D(3000)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
RKVAQGSRSSLGARSMSDIRSGPSQHLDSPNIGVYEGDRVWLKKFPGDQHIAIRPATKTAFSKLQELRHENVALYLGLFLARGAEGPAALWEGNLAVVSEHCTRGSLQDL
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)