Documenti fondamentali
SAB1412054
Sigma-Aldrich
ANTI-MTF1 antibody produced in mouse
clone 4A5, ascites fluid
Sinonimo/i:
MGC23036, MTF-1, MTF1, ZRF
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5, monoclonal
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MTF1(4520)
Descrizione generale
This gene encodes a transcription factor that induces expression of metallothioneins and other genes involved in metal homeostasis in response to heavy metals such as cadmium, zinc, copper, and silver. The protein is a nucleocytoplasmic shuttling protein that accumulates in the nucleus upon heavy metal exposure and binds to promoters containing a metal-responsive element (MRE). (provided by RefSeq)
Immunogeno
MTF1 (NP_005946, 41 a.a. ~ 140 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GTVYDRTTVLIEQDPGTLEDEDDDGQCGEHLPFLVGGEEGFHLIDHEAMSQGYVQHIISPDQIHLTINPGSTPMPRNIEGATLTLQSECPETKRKEVKRY
Stato fisico
Clear solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)