Documenti fondamentali
SAB1405307
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CAMKK1 antibody produced in mouse
clone 1F6, ascites fluid
Sinonimo/i:
CAMKKA, DKFZp761M0423, MGC34095
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1F6, monoclonal
PM
antigen ~83.31 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CAMKK1(84254)
Descrizione generale
The product of this gene belongs to the Serine/Threonine protein kinase family, and to the Ca(2+)/calmodulin-dependent protein kinase subfamily. This protein plays a role in the calcium/calmodulin-dependent (CaM) kinase cascade. Three transcript variants encoding two distinct isoforms have been identified for this gene. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CAMKK1 (AAH31647, 1 a.a. ~ 520 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MEGGPAVCCQDPRAELVERVAAIDVTHLEEADGGPEPTRNGVDPPPRARAASVIPGSTSRLLPARPSLSARKLSLQERPAGSYLEAQAGPYATGPASHISPRAWRRPTIESHHVAISDAEDCVQLNQYKLQSEIGKGAYGVVRLAYNESEDRHYAMKVLSKKKLLKQYGFPRRPPPRGSQAAQGGPAKQLLPLERVYQEIAILKKLDHVNVVKLIEVLDDPAEDNLYLALQNQAQNIQLDSTNIAKPHSLLPSEQQDSGSTWAARSVFDLLRKGPVMEVPCDKPFSEEQARLYLRDVILGLEYLHCQKIVHRDIKPSNLLLGDDGHVKIADFGVSNQFEGNDAQLSSTAGTPAFMAPEAISDSGQSFSGKALDVWATGVTLYCFVYGKCPFIDDFILALHRKIKNEPVVFPEGPEISEELKDLILKMLDKNPETRIGVPDIKLHPWVTKNGEEPLPSEEEHCSVVEVTEEEVKNSVRLIPSWTTVILVKSMLRKRSFGNPFEPQARREERSMSAPGNLLV
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)