SAB1411910
ANTI-PPARGC1A antibody produced in mouse
clone 3B5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
LEM6, PGC-1(alpha), PGC-1v, PGC1, PPARGC1A
Scegli un formato
CHF 427.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 427.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 37.84 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARGC1A(10891)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
TRTELRDRFEVFGEIEECTVNLRDDGDSYGFITYRYTCDAFAALENGYTLRRSNETDFELYFCGRKQFFKSNYADLDSNSDDFDPASTKSKYDSLDFDSLLKEAQRSLRR
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)