Documenti fondamentali
Z740832
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials graduated cylinder, class B, student grade
capacity 10 mL, subdivision, 0.20 mL, tol. 0.20 mL, Graduated "To Contain", plastic bumper and base
Scegli un formato
6 EA
CHF 50.20
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
CHF 50.20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121805
NACRES:
NB.43
CHF 50.20
Check Cart for Availability
Caratteristiche
subdivision 0.20 mL
Confezionamento
pkg of 6 ea
tol. measuring range
0.20 mL
Capacità
10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Clear borosilicate glass graduated cylinders with a removable plastic base and plastic protection bumper to guard against breakage. Class B accuracy. Graduated “To Contain”.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)