SAB1411064
Anti-NLRP2 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CLR19.9, FLJ20510, NALP2, NBS1, PAN1, PYPAF2
Scegli un formato
CHF 473.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 473.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 120.5 kDa
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NLRP2(55655)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MVSSAQMGFNLQALLEQLSQDELSKFKYLITTFSLAHELQKIPHKEVDKADGKQLVEILTTHCDSYWVEMASLQVFEKMHRMDLSERAKDEVREAALKSFNKRKPLSLGITRKERPPLDVDEMLERFKTEAQAFTETKGNVICLGKEVFKGKKPDKDNRCRYILKTKFREMWKSWPGDSKEVQVMAERYKMLIPFSNPRVLPGPFSYTVVLYGPAGLGKTTLAQKLMLDWAEDNLIHKFKYAFYLSCRELSRLGPCSFAELVFRDWPELQDDIPHILAQARKILFVIDGFDELGAAPGALIEDICGDWEKKKPVPVLLGSLLNRVMLPKAALLVTTRPRALRDLRILAEEPIYIRVEGFLEEDRRAYFLRHFGDEDQAMRAFELMRSNAALFQLGSAPAVCWIVCTTLKLQMEKGEDPVPTCLTRTGLFLRFLCSRFPQGAQLRGALRTLSLLAAQGLWAQTSVLHREDLERLGVQESDLRLFLDGDILRQDRVSKGCYSFIHLSFQQFLTALFYTLEKEEEEDRDGHTWDIGDVQKLLSGVERLRNPDLIQAGYYSFGLANEKRAKELEATFGCRMSPDIKQELLRCDISCKGGHSTVTDLQELLGCLYESQEEELVKEVMAQFKEISLHLNAVDVVPSSFCVKHCRNLQKMSLQVIKENLPENVTASESDAEVERSQDDQHMLPFWTDLCSIFGSNKDLMGLAINDSFLSASLVRILCEQIASDTCHLQRVVFKNISPADAHRNLCLALRGHKTVTYLTLQGNDQDDMFPALCEVLRHPECNLRYLGLVSCSATTQQWADLSLALEVNQSLTCVNLSDNELLDEGAKLLYTTLRHPKCFLQRLSLENCHLTEANCKDLAAVLVVSRELTHLCLAKNPIGNTGVKFLCEGLRYPECKLQTLVLWNCDITSDGCCDLTKLLQEKSSLLCLDLGLNHIGVKGMKFLCEALRKPLCNLRCLWLWGCSIPPFSCEDLCSALSCNQSLVTLDLGQNPLGSSGVKMLFETLTCSSGTLRTLRLKIDDFNDELNKLLEEIEEKNPQLIIDTEKHHPWAERPSSHDFMI
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)