Documenti fondamentali
SAB1411009
Sigma-Aldrich
Anti-EPDR1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
EPDR, MERP-1, MERP1, UCC1
Scegli un formato
100 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 25.4 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... EPDR1(54749)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a type II transmembrane protein and is similar to two families of cell adhesion molecules, the protocadherins and ependymins. This protein may play a role in calcium dependent cell adhesion. (provided by RefSeq)
Immunogeno
EPDR1 (AAH18299.1, 1 a.a. ~ 224 a.a) full-length human protein.
Sequence
MPGRAPLRTVPGALGAWLLGGLWAWTLCGLCSLGAVGAPRPCQAPQQWEGRQVMYQQSSGRNSRALLSYDGLNQRVRVLDERKALIPCKRLFEYILLYKDGVMFQIDQATKQCSKMTLTQPWDPLDIPQNSTFEDQYSIGGPQEQITVQEWSDRKSARSYETWIGIYTVKDCYPVQETFTINYSVILSTRFFDIQLGIKDPSVFTPPSTCQMAQLEKMSEDCSW
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)