Documenti fondamentali
SAB1408857
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CLK3 antibody produced in mouse
clone 7D6, ascites fluid, solution
Sinonimo/i:
FLJ22858, PHCLK3, PHCLK3/152
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D6, monoclonal
Stato
solution
PM
antigen 36.74 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLK3(1198)
Descrizione generale
This gene encodes a protein belonging to the serine/threonine type protein kinase family. This protein is a nuclear dual-specificity kinase that regulates the intranuclear distribution of the serine/arginine-rich (SR) family of splicing factors. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. Related pseudogenes are located on chromosomes 1 and 9. (provided by RefSeq)
Immunogeno
CLK3 (AAH02555, 36 a.a. ~ 136 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
YPSRREPPPRRSRSRSHDRLPYQRRYRERRDSDTYRCEERSPSFGEDYYGPSRSRHRRRSRERGPYRTRKHAHHCHKRRTRSCSSASSRSQQSSKRSSRSV
Stato fisico
Clear solution
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)