SAB4700045
Monoclonal Anti-CD3 antibody produced in mouse
clone MEM-92, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
MEM-92, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD3(916)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi