SAB1408645
Anti-SGPL1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ13811, KIAA1252, SPL
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~63.5 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SGPL1(8879)
Categorie correlate
Immunogeno
Sequence
MPSTDLLMLKAFEPYLEILEVYSTKAKNYVNGHCTKYEPWQLIAWSVVWTLLIVWGYEFVFQPESLWSRFKKKCFKLTRKMPIIGRKIQDKLNKTKDDISKNMSFLKVDKEYVKALPSQGLSSSAVLEKLKEYSSMDAFWQEGRASGTVYSGEEKLTELLVKAYGDFAWSNPLHPDIFPGLRKIEAEIVRIACSLFNGGPDSCGCVTSGGTESILMACKAYRDLAFEKGIKTPEIVAPQSAHAAFNKAASYFGMKIVRVPLTKMMEVDVRAMRRAISRNTAMLVCSTPQFPHGVIDPVPEVAKLAVKYKIPLHVDACLGGFLIVFMEKAGYPLEHPFDFRVKGVTSISADTHKYGYAPKGSSLVLYSDKKYRNYQFFVDTDWQGGIYASPTIAGSRPGGISAACWAALMHFGENGYVEATKQIIKTARFLKSELENIKGIFVFGNPQLSVIALGSRDFDIYRLSNLMTAKGWNLNQLQFPPSIHFCITLLHARKRVAIQFLKDIRESVTQIMKNPKAKTTGMGAIYGMAQTTVDRNMVAELSSVFLDSLYSTDTVTQGSQMNGSPKPH
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1