Documenti
SAB1408196
Sigma-Aldrich
Anti-ATPIF1 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ATPI, ATPIP, IP, MGC1167, MGC8898
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~12.2 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ATPIF1(93974)
Descrizione generale
This gene encodes a mitochondrial ATPase inhibitor. Alternative splicing occurs at this locus and three transcript variants encoding distinct isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
Immunogeno
ATPIF1 (NP_057395.1, 1 a.a. ~ 106 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAVTALAARTWLGVWGVRTMQARGFGSDQSENVDRGAGSIREAGGAFGKREQAEEERYFRAQSREQLAALKKHHEEEIVHHKKEIERLQKEIERHKQKIKMLKHDD
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1