Documenti fondamentali
SAB1408030
Sigma-Aldrich
Anti-UPK3B antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ32198, MGC10902, P35, UPIIIb
Scegli un formato
50 μG
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 μG
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.9 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UPK3B(80761)
Descrizione generale
UPK3B is a minor component of the apical plaques of mammalian urothelium that binds and dimerizes with uroplakin-1b (UPK1B; MIM 602380), one of the major conserved urothelium membrane proteins. The other major conserved integral membrane proteins of urothelial plaques are UPK1A (MIM 611557), UPK2 (MIM 611558), and UPK3A (MIM 611559) (Deng et al., 2002 [PubMed 12446744]).[supplied by OMIM
Immunogeno
UPK3B (NP_085047, 1 a.a. ~ 320 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGLPWGQPHLGLQMLLLALNCLRPSLSLGEWGSWMDASSQTQGAGGPAGVIGPWAPAPLRLGEAAPGTPTPVSVAHLLSPVATELVPYTPQITAWDLEGKVTATTFSLEQPRCVFDGLASASDTVWLVVAFSNASRGFQNPETLADIPASPQLLTDGHYMTLPLSPDQLPCGDPMAGSGGAPVLRVGHDHGCHQQPFCNAPLPGPGPYREDPRIHRHLARAAKWQHDRHYLHPLFSGRPPTLGLLGSLYHALLQPVVAGGGPGAAADRLLHGQALHDPPHPTQRGRHTAGGLQAWPGPPPQPQPLAWPLCMGLGEMGRRE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)