Documenti
SAB1406690
Sigma-Aldrich
Anti-AKR7A2 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AFAR, AFAR1, AFB1-AR1, AKR7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~36.6 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AKR7A2(8574)
Categorie correlate
Descrizione generale
Aldo-keto reductases, such as AKR7A2, are involved in the detoxification of aldehydes and ketones.[supplied by OMIM
Immunogeno
AKR7A2 (AAH10852.1, 1 a.a. ~ 330 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSRPPPPRVASVLGTMEMGRRMDAPASAAAVRAFLERGHTELDTAFMYSDGQSETILGGLGLGLGGGDCRVKIATKANPWDGKSLKPDSVRSQLETSLKRLQCPQVDLFYLHAPDHGTPVEETLHACQRLHQEGKFVELGLSNYASWEVAEICTLCKSNGWILPTVYQGMYNATTRQVETELFPCLRHFGLRFYAYNPLAGGLLTGKYKYEDKDGKQPVGRFFGNSWAETYRNRFWKEHHFEAIALVEKALQAAYGASAPSVTSAALRWMYHHSQLQGAHGDAVILGMSSLEQLEQNLAATEEGPLEPAVVDAFNQAWHLVAHECPNYFR
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1