Documenti fondamentali
SAB1405350
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SP7 antibody produced in mouse
clone 1C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
MGC126598, OSX, osterix
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C11, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.47 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SP7(121340)
Descrizione generale
SP7 is a C2H2-type zinc finger transcription factor of the SP gene family and a putative master regulator of bone cell differentiation (Gao et al., 2004 [PubMed 15474293]).[supplied by OMIM
Immunogeno
SP7 (NP_690599, 87 a.a. ~ 162 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
GYANDYPPFSHSFPGPTGTQDPGLLVPKGHSSSDCLPSVYTSLDMTHPYGSWYKAGIHAGISPGPGNTPTPWWDMH
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Circ_0006873 suppresses the osteogenic differentiation of human-derived mesenchymal stem cells through mediating miR-20a/SMURF2 axis in vitro.
Pang, et al.
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunological Scandinavica, 131, 313-324 (2023)