Documenti fondamentali
SAB1405162
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DCP1A antibody produced in mouse
clone 2D12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
FLJ21691, HSA275986, Nbla00360, SMAD4IP1, SMIF
Scegli un formato
100 μG
CHF 474.00
CHF 474.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2D12, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DCP1A(55802)
Descrizione generale
Decapping is a key step in general and regulated mRNA decay. The protein encoded by this gene is a decapping enzyme. This protein and another decapping enzyme form a decapping complex, which interacts with the nonsense-mediated decay factor hUpf1 and may be recruited to mRNAs containing premature termination codons. This protein also participates in the TGF-beta signaling pathway. (provided by RefSeq)
Immunogeno
DCP1A (NP_060873, 186 a.a. ~ 285 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
STQLSNLGSTETLEEMPSGSQDKSAPSGHKHLTVEELFGTSLPKEQPAVVGLDSEEMERLPGDASQKEPNSFLPFPFEQLGGAPQSETLGVPSAAHHSVQ
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)