Documenti fondamentali
SAB1405088
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BFAR antibody produced in mouse
clone 1C6, ascites fluid
Sinonimo/i:
BAR, RNF47
Scegli un formato
200 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BFAR(51283)
Immunogeno
BFAR (AAH03054, 101 a.a. ~ 200 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LRFEDIQQNNDIVQSLAAFQKYGNDQIPLAPNTGRANQQMGGGFFSGVLTALTGVAVVLLVYHWSSRESEHDLLVHKAVAKWTAEEVVLWLEQLGPWASL
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)