Documenti fondamentali
BR6734
Filling valve with for Dispensette® S
1, 2, 5 and 10 mL, PFA/glass/ceramic
Scegli un formato
1 EA
CHF 18.50
CHF 18.50
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 18.50
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 18.50
Check Cart for Availability
Produttore/marchio commerciale
BRAND 6734
Confezionamento
1 ea of
Capacità
1, 2, 5 and 10 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Valve: PFA/ETFE/Boro 3.3/ceramic.
Note legali
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)