Documenti fondamentali
SAB1404770
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZBTB33, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2B2, ascites fluid
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B2, monoclonal
PM
antigen ~38.21 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZBTB33(10009)
Descrizione generale
KAISO is a transcriptional regulator that binds, via its zinc fingers, to DNA sequences containing methylated CGCG or to the consensus KAISO-binding site (KBS) TCCTGCNA (Filion et al., 2006 [PubMed 16354688]).[supplied by OMIM
Immunogeno
ZBTB33 (AAH42753, 564 a.a. ~ 673 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QFMSSHIKSVHSQDPSGDSKLYRLHPCRSLQIRQYAYLSDRSSTIPAMKDDGIGYKVDTGKEPPVGTTTSTQNKPMTWEDIFIQQENDSIFKQNVTDGSTEFEFIIPESY
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)