Documenti fondamentali
SAB1403445
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RBP7, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 4F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
CRBP4, CRBPIV, MGC70641
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.11 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RBP7(116362)
Descrizione generale
Due to its chemical instability and low solubility in aqueous solution, vitamin A requires cellular retinol-binding proteins (CRBPs), such as RBP7, for stability, internalization, intercellular transfer, homeostasis, and metabolism.[supplied by OMIM
Immunogeno
RBP7 (NP_443192.1, 35 a.a. ~ 134 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KLLKPQKVIEQNGDSFTIHTNSSLRNYFVKFKVGEEFDEDNRGLDNRKCKSLVIWDNDRLTCIQKGEKKNRGWTHWIEGDKLHLEMFCEGQVCKQTFQRA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)