Documenti fondamentali
CLS432087
Extension Collar, for Corning® CoolBox 2XT System
purple
Sinonimo/i:
Corning Coolcell accessory
Scegli un formato
1 EA
CHF 140.00
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 140.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41123304
NACRES:
NB.12
CHF 140.00
Check Cart for Availability
Confezionamento
pkg of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 432087
Lungh. × Largh. × Alt.
21.0 cm × 14.3 cm × 7.0 cm, Internal Dimensions
26.5 cm × 20.0 cm × 7.0 cm, External Dimensions
Colore
purple
Categorie correlate
Descrizione generale
For use with CoolBox XT and CoolBox 2XT to extend the height when using tall tube modules. The collar is magnetized and easily adheres to the unit base.
Note legali
CoolBox is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)