Documenti fondamentali
SAB1403296
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZDHHC7 antibody produced in mouse
clone 3D8, ascites fluid
Sinonimo/i:
FLJ10792, FLJ20279, ZNF370
Scegli un formato
200 μL
CHF 474.00
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 474.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 474.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D8, monoclonal
PM
antigen ~48.99 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
Isotipo
IgMκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZDHHC7(55625)
Immunogeno
ZDHHC7 (AAH17702, 1 a.a. ~ 208 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLTDPGAVPKGNATKEYMESLQLKPGEVIYKCPKCCCIKPERAHHCSICKRCIRKMDHHCPWVNNCVGEKNQRFFVLFTMYIALSSVHALILCGFQFISCVRGQWTECSDFSPPITVILLIFLCLEGLLFFTFTAVMFGTQIHSICNDETEIERLKSEKPTWERRLRWEGMKSVFGGPPSLLWMNPFVGFRFRRLPTRPRKGGPEFSV
Stato fisico
Clear solution
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)