SAB1402974
Monoclonal Anti-ARMET antibody produced in mouse
clone 1D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ARP, MANF, MGC142148, MGC142150
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~33.81 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ARMET(7873)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
DSQICELKYDKQIDLSTVDLKKLRVKELKKILDDWGETCKGCAEKSDYIRKINELMPKYAPKAASARTDL
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)