Documenti fondamentali
SAB1402713
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD24 antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1564
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1564
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~34.91 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
CD24 (AAH07674, 1 a.a. ~ 80 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGRAMVARLGLGLLLLALLLPTQIYSSETTTGTSSNSSQSTSNSGLAPNPTNATTKAAGGALQSTASLFVVSLSLLHLYS
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Liangyu Li et al.
OncoTargets and therapy, 12, 1705-1716 (2019-03-19)
CD24 is known as a heavily glycosylated cell surface molecule that is highly expressed in a wide variety of human malignancies. Previous studies have shown that CD24 plays an important role in self-renewal, proliferation, migration, invasion and drug resistance of