ABT123
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
Collagen alpha-1(I) chain, Alpha-1 type I collagen
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Collagen Type I Antibody, from rabbit, purified by affinity chromatography
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
mouse, rat
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Western Blot Analysis: A 1:2,000 dilution from a representative lot detected Collagen Type 1 on 10 µg of rat skin tissue lysate.
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Collagen Type 1 in rat skin tissue.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Rat skin tissue
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1