Documenti
SAB1402564
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MYCBP antibody produced in mouse
clone 2E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
AMY-1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E9, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.44 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MYCBP(26292)
Categorie correlate
Descrizione generale
The MYCBP gene encodes a protein that binds to the N-terminal region of MYC (MIM 190080) and stimulates the activation of E box-dependent transcription by MYC.[supplied by OMIM
Immunogeno
MYCBP (AAH08686, 1 a.a. ~ 103 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAHYKAADSKREQFRRYLEKSGVLDTLTKVLVALYEEPEKPNSALDFLKHHLGAATPENPEIELLRLELAEMKEKYEAIVEENKKLKAKLAQYEPPQEEKRAE
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1