SAB1402243
Anti-Integrin beta 6 (ITGB6) Antibody
mouse monoclonal, 4C3
Sinonimo/i:
Anti-AI1H, Anti-integrin beta 6
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Monoclonal Anti-ITGB6 antibody produced in mouse, clone 4C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4C3, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37.55 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGB6(3694)
Immunogeno
Sequence
CTNPGASGPTCERCPTCGDPCNSKRSCIECHLSAAGQAREECVDKCKLAGATISEEEDFSKDGSVSCSLQGENECLITFLITTDNEGKTIIHSINEKDCPKPPN
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)