SAB1402084
Monoclonal Anti-SLC13A5 antibody produced in mouse
clone 2G4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp686E17257, MGC138356, NACT
Scegli un formato
CHF 502.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 502.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC13A5(284111)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
VEAILQQMEATSAATEAGLELVDKGKAKELPGSQVIFEGPTLGQQEDQERKRLCK
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)