Documenti
SAB1401999
Sigma-Aldrich
Anti-TMEM171 antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
PRP2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Immunogeno
TMEM171 (AAH35310.1, 1 a.a. ~ 323 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSPAAAAEPDGDQQDRHVSKLIFCFFVFGAVLLCVGVLLSIFGFQACQYKPLPDCPMVLKVAGPACAVVGLGAVILARSRAQLQLRAGLQRGQQMDPDRAFICGESRQFAQCLIFGFLFLTSGMLISVLGIWVPGCGSNWAQEPLNETDTGDSEPRMCGFLSLQIMGPLIVLVGLCFFVVAHVKKRNTLNAGQDASEREEGQIQIMEPVQVTVGDSVIIFPPPPPPYFPESSASAVAESPGTNSLLPNENPPSYYSIFNYGTPTSEGAASERDCESIYTISGTNSSSEASHTPHLPSELPPRYEEKENAAATFLPLSSEPSSP