Documenti fondamentali
SAB1401867
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NUAK2 antibody produced in mouse
clone 2F9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
DKFZp434J037, DKFZp686F01113, FLJ90349, SNARK
Scegli un formato
100 μG
CHF 473.00
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
CHF 473.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 473.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUAK2(81788)
Immunogeno
NUAK2 (NP_112214.1, 521 a.a. ~ 628 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FGSLDELAPPRPLARASRPSGAVSEDSILSSESFDQLDLPERLPEPPLRGCVSVDNLTGLEEPPSEGPGSCLRRWRQDPLGDSCFSLTDCQEVTATYRQALRVCSKLT
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)