Documenti
SAB1401234
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LY6H antibody produced in mouse
clone 1D1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
NMLY6
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D1, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LY6H(4062)
Immunogeno
LY6H (AAH28894, 26 a.a. ~ 140 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LWCQDCTLTTNSSHCTPKQCQPSDTVCASVRITDPSSSRKDHSVNKMCASSCDFVKRHFFSDYLMGFINSGILKVDVDCCEKDLCNGAAGAGHSPWALAGGLLLSLGPALLWAGP