Documenti fondamentali
SAB1401026
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AVPR1A antibody produced in mouse
clone 7B8, ascites fluid
Sinonimo/i:
AVPR1
Scegli un formato
200 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 μL
CHF 403.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AVPR1A(552)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene acts as receptor for arginine vasopressin. This receptor belongs to the subfamily of G-protein coupled receptors which includes AVPR1B, V2R and OXT receptors. Its activity is mediated by G proteins which stimulate a phosphatidylinositol-calcium second messenger system. The receptor mediates cell contraction and proliferation, platelet aggregation, release of coagulation factor and glycogenolysis. (provided by RefSeq)
Immunogeno
AVPR1A (NP_000697, 1 a.a. ~ 52 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRLSAGPDAGPSGNSSPWWPLATGAGNTSREAEALGEGNGPPRDVRNEELAK
Stato fisico
Clear solution
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)