Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 mL | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 217.00 |
Informazioni su questo articolo
form
solution
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: oxidant
concentration
2% in H2O
technique(s)
electron microscopy: suitable
color
colorless to yellow
density
1.0 g/mL at 20 °C
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=[Os](=O)(=O)=O
InChI
1S/4O.Os
InChI key
VUVGYHUDAICLFK-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for electron microscopy, 2% in H2O | description suitable for electron microscopy, 4% in H2O | description ACS reagent, ≥98.0% | description ReagentPlus®, 99.8% |
| form solution | form solution | form crystalline | form powder, crystalline |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| density 1.0 g/mL at 20 °C | density 1.0 g/mL at 20 °C | density - | density - |
| color colorless to yellow | color colorless to yellow | color - | color - |
| reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant | reaction suitability reagent type: oxidant |
| technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) electron microscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Osmium tetroxide solution
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?