Documenti fondamentali
SAB1400449
Sigma-Aldrich
Anti-RP1-21O18.1 antibody produced in mouse
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DKFZp686D08115, Anti-FLJ10199, Anti-FLJ32593, Anti-FLJ43398, Anti-FLJ43806, Anti-KIAA1026, Anti-MGC126686, Anti-MGC142181
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: 1 μg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Immunogeno
RP1-21O18.1 (NP_001018000.1, 1 a.a. ~ 415 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRAADSGSWERVRQLAAQGEPAPSCGAGAGPARPPGPAACEQCVDAAGPGDRPRAGVPRVRADGDCSQPVLLREEVSRLQEEVHLLRQMKEMLAKDLEESQGGKSSEVLSATELRVQLAQKEQELARAKEALQAMKADRKRLKGEKTDLVSQMQQLYATLESREEQLRDFIRNYEQHRKESEDAVKALAKEKDLLEREKWELRRQAKEATDHATALRSQLDLKDNRMKELEAELAMAKQSLATLTKDVPKRHSLAMPGETVLNGNQEWVVQADLPLTAAIRQSQQTLYHSHPPHPADRQAVRVSPCHSRQPSVISDASAAEGDRSSTPSDINSPRHRTHSLCNGDSPGPVQKNLHNPIVQSLEDLEDQKRKKKKEKMGFGSISRVFARGKQRKSLDPGLFDGTAPDYYIEEDADW
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)