SAB1306388
ANTI-ACTIVIN RECEPTOR TYPE IA (ACVR1) (CENTER R147) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
ACVR1, ACVRLK2, Activin receptor type I, Activin receptor type-1, Activin receptor-like kinase 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
57153 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACVR1(90)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)