KMP2G10TT1
Milligard® PES 1.2/0.2 µm nominal, Opticap® XL Capsule
inlet connection diam. 1.5 in., Opticap® XL 10, pore size 1.2/0.2 μm
Scegli un formato
CHF 391.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 391.00
Spedizione prevista il01 giugno 2025
Prodotti consigliati
Materiali
polyester support
polyethersulfone membrane
polyethersulfone prefilter
polypropylene housing (gamma stable)
Livello qualitativo
Sterilità
irradiated
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XL 10
Caratteristiche
gamma compatible
hydrophilic
Parametri
1.4 bar max. pressure (20 psi) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. pressure (25 psi) at 80 °C
5.5 bar max. pressure (80 psi) at 4-25 °C (forward)
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
33.5 cm (13.2 in.)
Larghezza
4.2 in.
Diametro
10.7 cm (4.2 in.)
Superficie filtrante
0.6 m2
Diam. connessione ingresso
1.5 in.
Matrice
Milligard® (PES)
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
Punto di bolla
39.2 psi (≥2700 mbar), air with water at 23 °C
Raccordi
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
applicazioni
filtration (Prefilters and Bioburden )
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Fast flow and high throughput
- Validated bioburden reduction
- Predictable scalability from small-scale to production-size devices
- High thermal stability: compatible with steam-in-place and autoclave sterilization methods
- Single-use, gamma-ready formats
- Caustic stable
Confezionamento
Altre note
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer to Opticap® Small Scale 300 Capsule, XL, XLT and T-line Capsules User Guide
Storage Statement: Store in dry location
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Note legali
Esclusione di responsabilità
Cos’è il programma Emprove®?
Il programma Emprove® è un sistema ideato per garantire un’esauriente e approfondita documentazione sui nostri filtri e componenti monouso, sulle materie prime farmaceutiche e sugli “starting material”.
Gratis - Registrati per scaricarlo
Gratis - Registrati per scaricarlo
Disponibile per gli abbonati o a pagamento