Documenti fondamentali
SAB1305655
Sigma-Aldrich
ANTI-PAN SUMO antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
SMT3 homolog 1, SMT3B, SMT3H1, SUMO3, Small ubiquitin-related modifier 3
Scegli un formato
400 μL
CHF 434.00
CHF 434.00
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
400 μL
CHF 434.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 434.00
Check Cart for Availability
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
11637 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUMO3(6612)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)