Documenti
SAB1305548
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-KAPPA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6053, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
IGKC, Ig kappa chain C region
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
HP6053, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
11609 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:100-~1:1000
Isotipo
IgG1κ
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IGKC(3514)
Stato fisico
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide