Documenti
SAB1303137
Sigma-Aldrich
ANTI-G6PC (CENTER) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
G-6-Pase, G6PC, G6PT, G6Pase, G6Pase-alpha, Glucose-6-phosphatase, Glucose-6-phosphatase alpha
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
40484 Da
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... G6PC1(2538)
Stato fisico
Purified polyclonal antibody supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide. This antibody is purified through a protein A column, followed by peptide affinity purification.