SAB1302822
Anti-LGR5 (N-term) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
G-protein coupled receptor 49, G-protein coupled receptor 67, GPR49, GPR67, LGR5, Leucine-rich repeat-containing G-protein coupled receptor 5 [Precursor], Orphan G-protein coupled receptor HG38
Scegli un formato
CHF 435.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 435.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
99998 Da
Reattività contro le specie
hamster
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse
tecniche
immunohistochemistry: 1:500-1:1000
western blot: 1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LGR5(8549)
Categorie correlate
Descrizione generale
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)