SAB1301561
ANTI-XDH (N-TERM) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
XD, XDH, XDHA, XO, Xanthine dehydrogenase, Xanthine dehydrogenase/oxidase, Xanthine oxidase, Xanthine oxidoreductase
Scegli un formato
CHF 370.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 370.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
146424 Da
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
flow cytometry: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... XDH(7498)
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)